Få mere at vide
2-klor-6-fluorobenzothiazol, 98%
Artikelnummer. 15415107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415107 1 g 1g
15425107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32383.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 399-74-6 | C7H3ClFNS | 187,616 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-74-6
Molekylær formel C7H3ClFNS
Molekylvægt (g/mol) 187.616
MDL nummer MFCD04448822
InChI nøgle ISIIQFDYFMPPOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzo d thiazole, 2-chloro-6-fluorobenzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro, pubchem21812, acmc-1aihk, ksc497m8n, 2-chloro-6-fluoro benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-8ci,9ci
PubChem CID 2049870
IUPAC navn 2-chlor-6-fluor-1,3-benzothiazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Smeltepunkt 89°C to 93°C
Mængde 1 g
Formel vægt 187.62
Procent renhed 98%