Få mere at vide
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 387-45-1 |
| Molekylær formel | C7H4ClFO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoro-6-chlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMIL | Fc1cccc(Cl)c1C=O |
| IUPAC navn | 2-chloro-6-fluorobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.56 |
| Formel vægt | 157.9935 |