Få mere at vide
2-chlor-6-cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372899 5 g 5g
11362899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27748.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 33252-29-8 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33252-29-8
Molekylær formel C6H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 138.55
MDL nummer MFCD00274527
InChI nøgle PGZHSVWXFKKCNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-cyanopyridine, 6-chloropicolinonitrile, 6-chloro-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro-pyridine-2-carbonitrile, 6-chlorpyridin-2-carbonitril, pubchem2163, acmc-1adyc, 2-cyano-6-chloropyridine
PubChem CID 118424
IUPAC navn 6-chlorpyridin-2-carbonitril
SMIL ClC1=CC=CC(=N1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6-cyanopyridine
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 138.56
Procent renhed 97%