Få mere at vide
2-Chloro-6-amino-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-amino-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 79999-39-6 |
| Molekylær formel | C16 H18 Cl N5 O7 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-6-Amino-9-(2',3',5'-Tri-O-Acetyl-B-D-Ribofuranosyl)Purine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClN5O7/c1-6(23)26-4-9-11(27-7(2)24)12(28-8(3)25)15(29-9)22-5-19-10-13(18)20-16(17)21-14(10)22/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H2,18,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(N)nc(Cl)nc23 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.8 |
| Formel vægt | 427.0895 |