Få mere at vide
2-Klor-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 30463748
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463748 4 x 25 mg
30051233 25 mg
17943056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463748 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0386.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Klor-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
CAS 23680-84-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H10 Cl N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Løsningstype Fedt
SMIL COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
IUPAC navn 2-chloro-6,7-methoxyquinazolin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 239.66
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 239,0462 g/mol