Få mere at vide
2-Chloro-6-(2-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-(2-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16ClN5O/c1-9(2)21-8-18-12-13(19-15(16)20-14(12)21)17-7-10-5-3-4-6-11(10)22/h3-6,8-9,22H,7H2,1-2H3,(H,17,19,20) |
| Formel vægt | 317.1043 |