Få mere at vide
2-Klor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30357088
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357088 10 g
30351576 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30357088 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC59617610G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 52334-81-3
Molekylær formel C6H3ClF3N
Mængde 10 g
Synonym 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMIL FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 181.54
Formel vægt 180.9906