Få mere at vide
2-Klor-5-(trifluormethyl)pyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 52334-81-3 |
| Molekylær formel | C6H3ClF3N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC navn | 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.54 |
| Formel vægt | 180.9906 |