Få mere at vide
2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98+%
Artikelnummer. 10496612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10496612 5 g Glasflaske 5g
10625482 25 g Glasflaske 25g
10381364 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10496612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241780050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52334-81-3 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52334-81-3
Molekylær formel C6H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 181.54
MDL nummer MFCD00042225
InChI nøgle JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 92342
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 152°C
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: reacts at high temperature with strong acids and a
Formel vægt 181.51
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.