Få mere at vide
2-Klor-5-(trifluoromethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 11348035
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348035 25 g 25g
11358035 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08207.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 52334-81-3 | C6H3ClF3N | 181,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52334-81-3
Molekylær formel C6H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 181.54
MDL nummer MFCD00042225
InChI nøgle JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 92342
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 29 °C til 33 °C
Tæthed 1.417
Kogepunkt 152 °C til 153 °C
Flammepunkt 62 °C (143 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3649688
Formel vægt 181.55
Procent renhed 97%