Få mere at vide
2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10008179
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10008179 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10008179 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00257DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 505084-59-3
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
InChI nøgle RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 225.551
PubChem CID 12140227
Formel vægt 225.55
Procent renhed 97%