Få mere at vide
2-Klor-5-(trifluormethyl)pyrazin, 97%
Artikelnummer. 11916771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11916771 5 g 5g
11906771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11916771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446480050
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 799557-87-2
Molekylær formel C5H2ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 182.53
InChI nøgle AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyrazin
SMIL C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Kogepunkt 88 °C (118,0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 182.53
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.