Få mere at vide
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine, 97%
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine |
| Kogepunkt | 85°C (112 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3267 |
| Formel vægt | 182.53 |
| Procent renhed | 97% |