Få mere at vide
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine, 97%
Artikelnummer. p-7032417
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456747 250 mg 250mg
15446747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33863.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 799557-87-2
Molekylær formel C5H2ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 182.53
MDL nummer MFCD13189478
InChI nøgle AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyrazin
SMIL C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Kogepunkt 85°C (112 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3267
Formel vægt 182.53
Procent renhed 97%