Få mere at vide
2-chlor-5-propylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140652
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10140652 50 g 50g
10140602 1 g 1g
10130652 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10140652 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC02409EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 219555-98-3
Molekylær formel C7H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00799403
InChI nøgle WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC navn 2-chlor-5-propylpyrimidin
SMIL CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-propylpyrimidine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 50 g
Formel vægt 156.62
Procent renhed 97%