Få mere at vide
2-Chloro-5-nitrotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitrotoluene |
| CAS | 13290-74-9 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl N O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Toluene, 2-chloro-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Chloro-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-methylnitrobenzene, 6-Chloro-3-nitrotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-methyl-4-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vægt | 171.0087 |