Få mere at vide
2-Chloro-5-nitroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitroquinoline |
| CAS | 13067-94-2 |
| Molekylær formel | C9H5ClN2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Nitro-2-chloroquinoline, NSC 261562 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-9-5-4-6-7(11-9)2-1-3-8(6)12(13)14/h1-5H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc2nc(Cl)ccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-5-nitroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.6 |
| Formel vægt | 208.004 |