Få mere at vide
2-Klor-5-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitrophenol |
| CAS | 619-10-3 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-klor-5-nitrofenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.55 |
| Formel vægt | 172.988 |