Få mere at vide
2-Klor-5-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30349907
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30349907 10 g
1 options
Artikelnummer. 30349907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37392510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrophenol
CAS 619-10-3
Molekylær formel C6 H4 Cl N O3
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H
SMIL Oc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-klor-5-nitrofenol
Molekylvægt (g/mol) 173.55
Formel vægt 172.988