Få mere at vide
2-chlor-5-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407648
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407648 1 g 1g
15427648 250 mg 250mg
15417648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61141.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57531-37-0 | C3H2ClN3O2 | 147.518 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57531-37-0
Molekylær formel C3H2ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 147.518
MDL nummer MFCD08705680
InChI nøgle BOJZBRDIZUHTCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitroimidazole, 2-chloro-4-nitro-1h-imidazole, 2-chloro-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-3h-imidazole, nitrochloroimidazole, acmc-1ayku, 2-chloro-4-nitrroimidazole, ksc490o8f
PubChem CID 42409
IUPAC navn 2-chlor-5-nitro-lH-imidazol
SMIL C1=C(NC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitroimidazole
Mængde 1 g
Formel vægt 147.52
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof