Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30352190
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30352190 50 g
1 options
Artikelnummer. 30352190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37405550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Molekylær formel C7 H4 Cl N O4
Mængde 50 g
Synonym 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-klor-5-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 201.56
Formel vægt 200.9829