Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30461305
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461305 4 x 25 mg
30050699 100 mg
30050294 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461305 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0217.1500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-klor-5-nitrobenzoesyre, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 Cl N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP), Mesalazine Impurity M
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-klor-5-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 201.56
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 200,9829 g/mol