Få mere at vide
2-klor-5-nitrobenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
2-klor-5-nitrobenzoesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 2516-96-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP), Mesalazine Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-klor-5-nitrobenzoesyre |
| Vis mere |