missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 96-72-0 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl N2 O4 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN2O4S/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)14(8,12)13/h1-3H,(H2,8,12,13) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-chloro-5-nitrobenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.63 |
| Formel vægt | 235.9659 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?