missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30351760
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351760 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC373880100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonamide
CAS 96-72-0
Molekylær formel C6 H5 Cl N2 O4 S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClN2O4S/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)14(8,12)13/h1-3H,(H2,8,12,13)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-chloro-5-nitrobenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 236.63
Formel vægt 235.9659
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.