Få mere at vide
2-Klor-5-nitroanisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitroanisole |
| CAS | 1009-36-5 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl N O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-methoxy-4-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vægt | 187.0036 |