Få mere at vide
2-Klor-5-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30353867
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30353867 1 g
1 options
Artikelnummer. 30353867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3737751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitroanisole
CAS 1009-36-5
Molekylær formel C7 H6 Cl N O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMIL COc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-chloro-2-methoxy-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 187.58
Formel vægt 187.0036