Få mere at vide
2-Klor-5-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11417417
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417417 500 g 500g
11407417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15102.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6283-25-6 | C6H5ClN2O2 | 172,568 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6283-25-6
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.568
MDL nummer MFCD00007668
InChI nøgle KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitroaniline, 2-chloro-5-nitro aniline, aniline, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitrobenzenamine, aniline, 6-chloro-3-nitro, 2-chloro-5-nitrophenylamine, 2-chloro-5-nitro-benzamine, pubchem21904, 3-nitro-6-chloroaniline
PubChem CID 22691
IUPAC navn 2-chlor-5-nitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitroaniline
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Flammepunkt 191 °C (375 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Mængde 500 g
FN nummer UN2237
Beilstein 2208878
Formel vægt 172.57
Procent renhed 98%