Få mere at vide
2-klor-5-nitro-N-4-phenylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30179965
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179965 10 mg
30179831 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37405010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22978-25-2
Molekylær formel C13 H9 Cl N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 276.68
Synonym GW 9662
IUPAC navn 2-klor-5-nitro-N-phenylbenzamid
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-nitro-N-4-phenylbenzamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
Formel vægt 276.0302