Få mere at vide
2-Chloro-5-n-pentylpyrimidine, 98%
Artikelnummer. 11343019
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343019 1 g 1g
11353019 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27808.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154466-62-3 | C9H13ClN2 | 184.667 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154466-62-3
Molekylær formel C9H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 184.667
MDL nummer MFCD04038093
InChI nøgle WMARUIMXVALOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-pentylpyrimidine, pubchem9038, 5-pentyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-pentyl pyrimidine, 2-chloranyl-5-pentyl-pyrimidine
PubChem CID 16756526
IUPAC navn 2-chlor-5-pentylpyrimidin
SMIL CCCCCC1=CN=C(N=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-n-pentylpyrimidine
Tæthed 1.085
Kogepunkt 124°C (3 mmHg)
Flammepunkt 97°C (207°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 1 g
Formel vægt 184.67
Procent renhed 98%