Få mere at vide
2-klor-5-methylthiophen, 97%
Beskrivelse
Det bruges til syntese af dithienylcyclopenten optiske molekylære switche. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges til syntese af dithienylcyclopenten optiske molekylære switche. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-methylthiophene |
| Tæthed | 1.21 |
| Kogepunkt | 155 °C til 156 °C |
| Flammepunkt | 47 °C (117 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.5356 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandbar eller svær at blande med vand. |
| Formel vægt | 132.61 |
| Vis mere |