Få mere at vide
2-klor-5-methylthiophen, 97%
Artikelnummer. 11420227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420227 5 g 5g
11430227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21657.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17249-82-0 | C5H5ClS | 132,605 g/mol
Det bruges til syntese af dithienylcyclopenten optiske molekylære switche. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af dithienylcyclopenten optiske molekylære switche. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17249-82-0
Molekylær formel C5H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 132.605
MDL nummer MFCD01632145
InChI nøgle JSMMZMYGEVUURX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-chloro-5-methyl, pubchem5197, acmc-209e4p, 2-chloro-5-methyl-thiophene, ksc497i0h, 2-chloranyl-5-methyl-thiophene
PubChem CID 140208
IUPAC navn 2-chlor-5-methylthiophen
SMIL CC1=CC=C(S1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-methylthiophene
Tæthed 1.21
Kogepunkt 155°C to 156°C
Flammepunkt 47°C (117°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5356
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 132.61
Procent renhed 97%