Få mere at vide
2-Klor-5-methylpyrimidin, 97%
Artikelnummer. 15462119
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462119 25 g 25g
15442119 1 g 1g
15452119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64773.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
CAS: 22536-61-4 | C5H5ClN2 | 128,559 g/mol
Anvendes i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemiske additiv og syntetisk kemi. Bruges også som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemiske additiv og syntetisk kemi. Bruges også som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22536-61-4
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.559
MDL nummer MFCD09260903
InChI nøgle APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
PubChem CID 581719
IUPAC navn 2-chlor-5-methylpyrimidin
SMIL CC1=CN=C(N=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Smeltepunkt 89 °C til 92 °C
Mængde 25 g
Beilstein 108732
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 128.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof