Få mere at vide
2-Chloro-5-methylpyridine, 97%
Artikelnummer. 15435368
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435368 5 mL 5ml
15445368 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59145.AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 18368-64-4 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18368-64-4
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00792460
InChI nøgle VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-picoline, 6-chloro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyridine, 2-chloro-5-methyl pyridine, 3-picoline, 6-chloro, pubchem1193, acmc-1bvpj, 5-methyl-2-chloropyridine
PubChem CID 581393
IUPAC navn 2-chloro-5-methylpyridine
SMIL CC1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-methylpyridine
Tæthed 1.169
Kogepunkt 97°C (30 mmHg)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 5 mL
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 127.57
Procent renhed 97%