Få mere at vide
2-Chloro-5-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 15402196
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402196 1 g 1g
15412196 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55618.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2096338-17-7 | C8H9BClNO3 | 213.42 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk
mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2096338-17-7
Molekylær formel C8H9BClNO3
Molekylvægt (g/mol) 213.42
MDL nummer MFCD22125158
InChI nøgle YTEOTIIPHSQWBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-methylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73996153
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 213.43
Procent renhed 97%