Få mere at vide
2-Klor-5-methoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15480098
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480098 1 g 1g
15490098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53359.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89694-46-2
Molekylær formel C7H8BClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.40
MDL nummer MFCD06659858
InChI nøgle REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
PubChem CID 17750233
IUPAC navn (2-chlor-5-methoxyphenyl)boronsyre
SMIL COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 106°C to 110°C
Mængde 1 g
Formel vægt 186.4
Procent renhed 98%