Få mere at vide
2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15299906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15299906 1 g 1g
15209916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299906 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 32779-38-7
Molekylær formel C4H2ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 240.43
MDL nummer MFCD06200210
InChI nøgle WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC navn 2-chloro-5-iodopyrimidine
SMIL ClC1=NC=C(I)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Smeltepunkt 135°C to 136°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formel vægt 240.43
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.