Få mere at vide
2-klor-5-iodopyrimidin, 95%
Artikelnummer. 15440109
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440109 1 g 1g
15460109 250 mg 250mg
15450109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63423.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 32779-38-7 | C4H2ClIN2 | 240,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32779-38-7
Molekylær formel C4H2ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 240.43
MDL nummer MFCD06200210
InChI nøgle WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC navn 2-chlor-5-iodpyrimidin
SMIL ClC1=NC=C(I)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formel vægt 240.43
Procent renhed 95%