Learn More
2-Chloro-5-iodopyridine, 98%
Product Code. 11420838
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11420838 1 g 1g
11430838 5 g 5g
11440838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420838 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25271.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69045-79-0 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69045-79-0
Molekylær formel C5H3ClIN
Molekylvægt (g/mol) 239.44
MDL nummer MFCD01863635
InChI nøgle QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
PubChem CID 4397176
IUPAC navn 2-chlor-5-iodpyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1I)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-iodopyridine
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 1 g
Beilstein 108889
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 239.44
Procent renhed 98%