Få mere at vide
2-Klor-5-jod-3-(trifluormethyl)pyridin, 95%
Artikelnummer. 15441489
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441489 5 g 5g
15458846 250 mg 250mg
15431489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64329.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
CAS: 887707-25-7 | C6H2ClF3IN | 307,44 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt og som et avanceret kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt og som
et avanceret kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod udsættelse for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 887707-25-7
Molekylær formel C6H2ClF3IN
Molekylvægt (g/mol) 307.44
MDL nummer MFCD12024302
InChI nøgle KUASPTUGCBGXAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo-pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodopyridine, 2-choro-5-iodo-3-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo pyridine
PubChem CID 11500513
IUPAC navn 2-chlor-5-iod-3-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC(I)=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 43 °C
Mængde 5 g
Beilstein 10249610
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 307.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof