Få mere at vide
2-Chloro-5-hydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 11426850
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426850 5 g 5g
11416850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17701.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 41288-96-4 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41288-96-4
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.54
MDL nummer MFCD00234050
InChI nøgle KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
PubChem CID 819821
IUPAC navn 6-chlorpyridin-3-ol
SMIL OC1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-hydroxypyridine
Smeltepunkt 152°C to 158°C
Mængde 5 g
Formel vægt 129.55
Procent renhed 97%