Få mere at vide
2-Chloro-5-hydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 11416850
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416850 1 g 1g
11426850 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17701.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41288-96-4 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41288-96-4
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.54
MDL nummer MFCD00234050
InChI nøgle KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
PubChem CID 819821
IUPAC navn 6-chlorpyridin-3-ol
SMIL OC1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-hydroxypyridine
Smeltepunkt 152°C to 158°C
Mængde 1 g
Formel vægt 129.55
Procent renhed 97%