Få mere at vide
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382089
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382089 1 g 1g
15463387 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26112.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56961-30-9
Molekylær formel C7H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 172.56
MDL nummer MFCD04038818
InChI nøgle UTVCLUZQPSRKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy, 3-carboxy-4-chlorophenol, 2-chloro-5-hydroxybenzenecarboxylic acid, 2-chloro-5-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxybenzene carboxylic acid, pubchem16487, acmc-1au79, ksc269a4t
PubChem CID 458210
IUPAC navn 2-chlor-5-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 178°C to 180°C
Mængde 1 g
Formel vægt 172.57
Procent renhed 99%