Få mere at vide
2-Chloro-5-formylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-formylbenzoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 183.9927 |