Få mere at vide
2-Klor-5-fluoropyrimidin, 97%
Artikelnummer. 15451178
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451178 5 g 5g
15461178 250 mg 250mg
15441178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55055.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 62802-42-0 | C4H2ClFN2 | 132,522 g/mol
2-Chloro-5-fluoropyrimidin bruges til at fremstille 2,4-disubstitueret-5-fluoropyrimidin, som er et biologisk aktivt molekyle, der ses i anticancermidler som 5-fluorouracil.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Chloro-5-fluoropyrimidin bruges
til at fremstille 2,4-disubstitueret-5-fluoropyrimidin, som er et biologisk aktivt molekyle, der ses i anticancermidler som 5-fluorouracil.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62802-42-0
Molekylær formel C4H2ClFN2
Molekylvægt (g/mol) 132.522
MDL nummer MFCD03788197
InChI nøgle AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
IUPAC navn 2-chlor-5-fluorpyrimidin
SMIL C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Tæthed 1.073
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 5 g
FN nummer UN3267
Formel vægt 132.52
Procent renhed 97%