Få mere at vide
2-Klor-5-fluoropyrimidin, 97%
Beskrivelse
2-Chloro-5-fluoropyrimidin bruges til at fremstille 2,4-disubstitueret-5-fluoropyrimidin, som er et biologisk aktivt molekyle, der ses i anticancermidler som 5-fluorouracil.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til at fremstille 2,4-disubstitueret-5-fluoropyrimidin, som er et biologisk aktivt molekyle, der ses i anticancermidler som 5-fluorouracil.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-fluoropyrimidine |
| Tæthed | 1.073 |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Brydningsindeks | 1.503 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3267 |
| Formel vægt | 132.52 |
| Procent renhed | 97% |