Få mere at vide
2-Chloro-5-fluoropyridine, 95%
Artikelnummer. 11347329
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347329 1 g 1g
11357329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11347329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27462.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 31301-51-6 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31301-51-6
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.53
MDL nummer MFCD03095332
InChI nøgle QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
IUPAC navn 2-chlor-5-fluorpyridin
SMIL FC1=CN=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-fluoropyridine
Smeltepunkt 19°C
Tæthed 1.297
Kogepunkt 74°C (38 mmHg)
Flammepunkt 42°C (108°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 1 g
FN nummer UN2929
Formel vægt 131.54
Procent renhed 95%