Få mere at vide
2-chlor-5-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413827
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413827 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15413827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28567.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3827-49-4 | C6H4ClFO | 146,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS 3827-49-4
Kogepunkt 183 °C til 185 °C
Lugt Fenol-lignende
Molekylær formel C6H4ClFO
Brydningsindeks 1.525
MDL nummer MFCD00042524
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Synonym 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
InChI nøgle CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC(F)=CC=C1Cl
IUPAC navn 2-chlor-5-fluorphenol
Molekylvægt (g/mol) 146.55
PubChem CID 2724522
Formel vægt 146.55
Procent renhed 98%