Få mere at vide
2-chlor-5-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10358660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10358660 5 g Glasflaske 5g
10423835 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10358660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249960050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3827-49-4
Molekylær formel C6H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 146.55
MDL nummer MFCD00042524
InChI nøgle CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
PubChem CID 2724522
IUPAC navn 2-chlor-5-fluorphenol
SMIL OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 183 °C til 185 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(OH)Cl
Brydningsindeks 1,5240 til 1,526
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i vandbaserede alkalier, opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 146.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske