Få mere at vide
2-chlor-5-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359909
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359909 5 g 5g
11395045 1 g 1g
15423297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25618.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 452-83-5 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
2-chlor-5-fluoranilin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-5-fluoranilin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-83-5
Molekylær formel C6H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 145.561
MDL nummer MFCD00084852
InChI nøgle VWUFOZAFKYOZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-chloroaniline, 2-chloro-5-fluorobenzenamine, 2-chloro-5-fluoro-phenylamine, 2-chloranyl-5-fluoranyl-aniline, pubchem1517, acmc-1bn9k, 2-chloro-5-fluoro-aniline, 2-chloro-5-fluorophenylamine, ksc235o7b, 2-chloro-5-fluorobenzeneamine
PubChem CID 2736509
IUPAC navn 2-chlor-5-fluoranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-fluoroaniline
Smeltepunkt ∼26°C
Mængde 5 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.556
FN nummer UN2811
Kogepunkt 211°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 145.56
Procent renhed 97%